Imprimer
2,6-Di-tert-butylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21937-5G OR21937-25G OR21937-100G
APOSOR21937-5GEA 29 EUR
APOSOR21937-5G APOSOR21937-25G APOSOR21937-100G
2,6-Di-tert-butylpyridine
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formule: C₁₃H₂₁N
Point d'ébullition: 100…101 °C/23mmHg
Point de fusion: 44288 °C
Densité: 0.852 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006306
Numéro CAS: 585-48-8
EINECS: 209-557-6