Imprimer
Chlorure de 4-butylbenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR21934-5G OR21934-25G
APOSOR21934-5GEA 0 EUR
APOSOR21934-5G APOSOR21934-25G
Chlorure de 4-butylbenzoyle 98%
Chlorure de 4-butylbenzoyle
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Point d'ébullition: 145…147 °C/11mmHg
Densité: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000699
Numéro CAS: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
ONU: 3265
ADR: 8,II