4'-tert-Butylacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR21926-25G
OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA
79.9
EUR
APOSOR21926-25G
APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacétophénone 95%
4'-tert-Butylacétophénone
Formule:
C₁₂H₁₆O Point d'ébullition: 107…108 °C/5mmHg Point de fusion: 17…18 °C Densité: 0.964 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017256 Numéro CAS: 943-27-1 EINECS: 213-399-3 ONU: 1224 ADR: 3,III |