Imprimer
4-Propoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21919-1G OR21919-100MG OR21919-5G
APOSOR21919-1GEA 58 EUR
APOSOR21919-1G APOSOR21919-100MG APOSOR21919-5G
4-Propoxybenzonitrile
4-Propoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point de fusion: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173874
Numéro CAS: 60758-84-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III