Imprimer
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 55.1 EUR
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle 98%
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017202
Numéro CAS: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9