Imprimer
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21830-1G OR21830-5G
APOSOR21830-1GEA 55.1 EUR
APOSOR21830-1G APOSOR21830-5G
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2000 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075138
Numéro CAS: 27104-73-0