Chlorodiphénylphosphine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DPPC, Diphenylchlorophosphine
OR2181-100G
OR2181-25G
APOSOR2181-100GEA
72.5
EUR
APOSOR2181-100G
APOSOR2181-25G
Chlorodiphénylphosphine
Chlorodiphénylphosphine
Formule:
C₁₂H₁₀ClP MW: 220.64 g/mol Point d'ébullition: 320 °C Densité: 1.229 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000529 Numéro CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 ONU: 3265 ADR: 8 II |