Imprimer
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21754-1G OR21754-5G
APOSOR21754-1GEA 0 EUR
APOSOR21754-1G APOSOR21754-5G
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Formule: C₁₅H₁₈N₂
Point de fusion: 126…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00438683
Numéro CAS: 2479-47-2
EINECS: 219-612-6