Imprimer
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21746-1G OR21746-250MG OR21746-500MG
APOSOR21746-1GEA 380 EUR
APOSOR21746-1G APOSOR21746-250MG APOSOR21746-500MG
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067854
Numéro CAS: 14628-57-0