Imprimer
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 30.6 EUR
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.4500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070740
Numéro CAS: 13659-24-0