Imprimer
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21594-1G OR21594-5G
APOSOR21594-1GEA 42.2 EUR
APOSOR21594-1G APOSOR21594-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₉H₈ClNO₆
MW: 261.62 g/mol
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052955
Numéro CAS: 175135-56-5