Imprimer
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloroacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-2,4-dimethoxyaniline
OR21448-1G OR21448-5G
APOSOR21448-1GEA 58 EUR
APOSOR21448-1G APOSOR21448-5G
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 101908-41-2