Imprimer
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2136-1G OR2136-5G OR2136-25G
APOSOR2136-1GEA 0 EUR
APOSOR2136-1G APOSOR2136-5G APOSOR2136-25G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016610
Numéro CAS: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3