Imprimer
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21205-1G OR21205-250MG
APOSOR21205-1GEA 328 EUR
APOSOR21205-1G APOSOR21205-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 90049-83-5