Imprimer
2-Bromo-4-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2118-5G OR2118-1G OR2118-25G
APOSOR2118-5GEA 36.4 EUR
APOSOR2118-5G APOSOR2118-1G APOSOR2118-25G
2-Bromo-4-nitroaniline
2-Bromo-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025152
Numéro CAS: 13296-94-1