Imprimer
Acide 2-méthoxycinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, 2-Methoxycinnamic Acid
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 24.8 EUR
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
Acide 2-méthoxycinnamique 98%
Acide 2-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064238
Numéro CAS: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4