Imprimer
Ethyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21154-1G OR21154-5G
APOSOR21154-1GEA 58 EUR
APOSOR21154-1G APOSOR21154-5G
Ethyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115803
Numéro CAS: 16588-17-3