Imprimer
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 EUR
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026124
Numéro CAS: 5472-37-7