Imprimer
Isoniazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 24.8 EUR
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Isoniazide
Isoniazide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Point de fusion: 169…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006426
Numéro CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205