Imprimer
Nicotinohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 60.9 EUR
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinohydrazide
Nicotinohydrazide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006383
Numéro CAS: 553-53-7
EINECS: 209-041-0