Imprimer
3-Bromoanisole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene
OR2108-100G OR2108-250G OR2108-500G
APOSOR2108-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2108-100G APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G
3-Bromoanisole 99%
3-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Point d'ébullition: 210…211 °C
Point de fusion: 2
Densité: 1.477 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000081
Numéro CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5