Imprimer
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2092-1G OR2092-5G
APOSOR2092-1GEA 112 EUR
APOSOR2092-1G APOSOR2092-5G
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₈N₂O₃
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690283
Numéro CAS: 28355-48-8