Imprimer
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2055-250MG OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA 109 EUR
APOSOR2055-250MG APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇ClN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08690275
Numéro CAS: 84547-64-8
ONU: 3265
ADR: 8,II