Imprimer
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate, Methyl 3-Amino-4-chlorobenzoate, 3-amino-4-chlorobenzoic acid methylester
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 105 EUR
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6100 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03470533
Numéro CAS: 40872-87-5