Imprimer
Nitroacétate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
OR2038-1G OR2038-25G OR2038-5G
APOSOR2038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2038-1G APOSOR2038-25G APOSOR2038-5G
Nitroacétate de méthyle
Nitroacétate de méthyle
Formule: C₃H₅NO₄
MW: 119.08 g/mol
Point d'ébullition: 195…198 °C
Densité: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075480
Numéro CAS: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0