Imprimer
4-(3-Pyridyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridin-3-ylaniline
OR2020-1G OR2020-250MG
APOSOR2020-1GEA 393 EUR
APOSOR2020-1G APOSOR2020-250MG
4-(3-Pyridyl)aniline
4-(3-Pyridyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170.22 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956763
Numéro CAS: 82261-42-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III