Imprimer
3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
OR2006-100G OR2006-50G OR2006-500G
APOSOR2006-100GEA 52.2 EUR
APOSOR2006-100G APOSOR2006-50G APOSOR2006-500G
3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle 97%
3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219.07 g/mol
Point de fusion: 35…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221467
Numéro CAS: 91085-56-2