Imprimer
2-Methylene-1,3-dioxepane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR200162-1G OR200162-5G OR200162-10G
APOSOR200162-1GEA 470 EUR
APOSOR200162-1G APOSOR200162-5G APOSOR200162-10G
2-Methylene-1,3-dioxepane
2-Methylene-1,3-dioxepane
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114.15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467150
Numéro CAS: 69814-56-8
ONU: 1993
ADR: 3 III