Imprimer
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200109-1G OR200109-5G
APOSOR200109-1GEA 0 EUR
APOSOR200109-1G APOSOR200109-5G
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834827
Numéro CAS: 324028-95-7