Imprimer
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200099-1G OR200099-250MG OR200099-500MG OR200099-2.5G
APOSOR200099-1GEA 249 EUR
APOSOR200099-1G APOSOR200099-250MG APOSOR200099-500MG APOSOR200099-2.5G
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formule: C₁₃H₁₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01308393
Numéro CAS: 864424-01-1