Imprimer
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR200063-1G OR200063-250MG OR200063-5G OR200063-500MG
APOSOR200063-1GEA 510 EUR
APOSOR200063-1G APOSOR200063-250MG APOSOR200063-5G APOSOR200063-500MG
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787492
Numéro CAS: 21900-30-1
ONU: 1760
ADR: 8 III