Imprimer
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200058-1G OR200058-5G
APOSOR200058-1GEA 0 EUR
APOSOR200058-1G APOSOR200058-5G
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Formule: C₇H₁₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428317
Numéro CAS: 402726-73-2