Imprimer
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR200047-1G OR200047-250MG OR200047-1MG OR200047-5MG OR200047-10MG OR200047-500MG
APOSOR200047-1GEA 0 EUR
APOSOR200047-1G APOSOR200047-250MG APOSOR200047-1MG APOSOR200047-5MG APOSOR200047-10MG APOSOR200047-500MG
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Formule: C₅H₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827989
Numéro CAS: 184951-32-4
ONU: 3261
ADR: 8,III