Imprimer
N-Boc-4-piperidineethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-4-Piperidineethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, N-BOC protected
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 97.3 EUR
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Formule: C₁₂H₂₃NO₃
MW: 229.3159 g/mol
Point d'ébullition: 120…150 °C/0.5mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427086
Numéro CAS: 89151-44-0