Imprimer
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1978-1G OR1978-5G OR1978-10G
APOSOR1978-1GEA 23.2 EUR
APOSOR1978-1G APOSOR1978-5G APOSOR1978-10G
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211.0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056208
Numéro CAS: 56051-32-2