Imprimer
Acide 2,4-diméthylbenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 34.8 EUR
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
Acide 2,4-diméthylbenzoïque
Acide 2,4-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 124…126 °C
Point d'éclair: 154 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002480
Numéro CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2