Imprimer
2,7-Dibromonaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR19537-10G OR19537-5G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 60.9 EUR
APOSOR19537-10G APOSOR19537-5G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromonaphtalène 98%
2,7-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238580
Numéro CAS: 58556-75-5
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III