But-3-yne-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
OR1952-25G
OR1952-100G
OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA
21.9
EUR
APOSOR1952-25G
APOSOR1952-100G
APOSOR1952-500G
But-3-yne-1-ol
But-3-yne-1-ol
Formule:
C₄H₆O MW: 70.09 g/mol Point d'ébullition: 128…130 °C Point de fusion: –63.6 °C Densité: 0.926 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002955 Numéro CAS: 927-74-2 EINECS: 213-161-9 ONU: 1986 ADR: 3+6.1 III |