Imprimer
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR19485-25G OR19485-5G
APOSOR19485-25GEA 112 EUR
APOSOR19485-25G APOSOR19485-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₄BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052693
Numéro CAS: 103273-01-4