Imprimer
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1926-1G OR1926-250MG
APOSOR1926-1GEA 522 EUR
APOSOR1926-1G APOSOR1926-250MG
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid 96%
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₉BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659856
Numéro CAS: 850567-91-8