Imprimer
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
OR1920-1G OR1920-5G
APOSOR1920-1GEA 94.4 EUR
APOSOR1920-1G APOSOR1920-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BBrO₃
MW: 216.83 g/mol
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00093408
Numéro CAS: 89598-97-0