Imprimer
9,10-Dichloroanthracène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18858-100G OR18858-25G OR18858-5G
APOSOR18858-100GEA 1330 EUR
APOSOR18858-100G APOSOR18858-25G APOSOR18858-5G
9,10-Dichloroanthracène 98%
9,10-Dichloroanthracène
Formule: C₁₄H₈Cl₂
MW: 247.12 g/mol
Point d'ébullition: 366
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001246
Numéro CAS: 605-48-1
EINECS: 210-087-9