Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR18848-100G
OR18848-500G
APOSOR18848-100GEA
35.8
EUR
APOSOR18848-100G
APOSOR18848-500G
Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Formule:
C₁₁H₁₇NO₅ Point de fusion: 68…74 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06809720 Numéro CAS: 108963-96-8 ONU: 3077 ADR: 9+EHS,III |