1-Nitronaphtalène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
α-Nitronaphthalene
OR1884-100G
OR1884-500G
APOSOR1884-100GEA
29
EUR
APOSOR1884-100G
APOSOR1884-500G
1-Nitronaphtalène 99%
1-Nitronaphtalène
Formule:
C₁₀H₇NO₂ Point d'ébullition: 303…305 °C Point de fusion: 53…58 °C Densité: 1.223 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003913 Numéro CAS: 86-57-7 EINECS: 201-684-5 ONU: 2538 ADR: 4.1,III |