Imprimer
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18831-1G OR18831-5G
APOSOR18831-1GEA 0 EUR
APOSOR18831-1G APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Methyl-5-methylpicolinate
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 54…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040648
Numéro CAS: 29681-38-7