Imprimer
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18800-25G OR18800-5G OR18800-100G
APOSOR18800-25GEA 0 EUR
APOSOR18800-25G APOSOR18800-5G APOSOR18800-100G
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formule: C8H7BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836680
Numéro CAS: 188813-04-9