Imprimer
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1876-1G OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1876-1G APOSOR1876-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047379
Numéro CAS: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III