Imprimer
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 0 EUR
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde 98%
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
Point de fusion: 97…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003333
Numéro CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6