Imprimer
5-Amino-2-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Nitropyridin-3-amine
OR18602-5G OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-5GEA 205 EUR
APOSOR18602-5G APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646117
Numéro CAS: 14916-65-5