Imprimer
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18586-1G OR18586-100MG OR18586-250MG OR18586-500MG OR18586-2.5G OR18586-5G
APOSOR18586-1GEA 228 EUR
APOSOR18586-1G APOSOR18586-100MG APOSOR18586-250MG APOSOR18586-500MG APOSOR18586-2.5G APOSOR18586-5G
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701227
Numéro CAS: 3600-87-1
ONU: 1759
ADR: 8,III